ContactUsLinkComponent
Acide orthophosphorique 49,5 - 50,5%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Acide orthophosphorique 49,5 - 50,5%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
  93752-250ML
 :  Merck
 :  
Acide orthophosphorique 49,5 - 50,5%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
  93752-250ML
 :  Merck
 :  
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
  • Appearance (Color):
    Colorless
  • Appearance (Form):
    Liquid
  • Titration (T) NaOH 1M:
    49.5 - 50.5 %
  • Suitability Test (HPLC):
    Corresponds to Standard
  • Density D20/4:
    1.331 - 1.336
  • UV-Absorption:
    230nm ≤ 0.03, 230nm ≤ 0.03
  • Test by UV Spectroscopy:
    240nm ≤ 0.02, 280nm ≤ 0.02, 500nm ≤ 0.02
  • Residue (Filter Test):
    No Residue
  • Filtertest (Method):
    Neat
  • Recommended Retest Period:
    54 Months
 :
 :98 g/mol
 :1,331...1.336 g/cm³ (20 °C)
 :1805
 :8,III
 :GHS05
 :7664-38-2
 :H₃PO₄
 :MFCD00011340