(S)-Trolox methyl ether ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Catalog # 93510-50MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:50 mg
- Seq:2370
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:264.32 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS-Nummer:135806-59-6
Formel:C₁₅H₂₀O₄
MDL-Nummer:MFCD00171453