Kit de déversement de produits chimiques
Catalog # 121-1000
Anbieter: 3M
Technische Daten
- Désignation:Kit de déversement de produits chimiques
- Cdt:1 KIT
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ce kit de déversement de produits chimiques contient des draps P110 (10), des oreillers P300 (1), un sac d'élimination et des attaches (1).