Accessories for Memmert HCP humidity chambers
: MEMMERT
Frequently Bought Together
Capsules de pesée, jetables
: LUDI
VWR®, Minuterie numérique, quatre canaux, avec horloge
: VWR Collection
VWR®, Beakers, Low Form, Heavy-Duty
: VWR Collection
VWR®, Mini vortex mixer
: VWR Collection
Cartouches de gaz, Campingaz®
: CAMPING GAZ
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Minuteur numérique, un canal
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Cartouche 220 g pour brûleur à cartouche
: USBECK Laborgeräte
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Pipette Carousel 2 et Charger Carousel 2
: EPPENDORF
Propylène carbonate 99.5%
: Thermo Fisher Scientific
Melamine 99%
: Thermo Fisher Scientific