Ninhydrine réactif acc.to Stahl, liquide jaune réactif de dérivatisation, pour CCM
Catalog # 17975-100ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:178.14 g/mol
Density:0,823 g/ml (20 °C)
ADR:3,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
UN:1120
:GHS02
:GHS05
:GHS07
CAS Number:485-47-2
Formula:C₉H₆O₄
MDL Number:MFCD00003791