ContactUsLinkComponent
Batterie, Versaflo™ TR-830
Batterie, Versaflo™ TR-830
N° de catalogue 111-2548
Fournisseur:  3M
undefined
Batterie, Versaflo™ TR-830
N° de catalogue 111-2548
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Désignation:
    Pile, Versaflo™ TR-830
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
La batterie lithium-ion Versaflo™ TR 830 à charge rapide et à sécurité intrinsèque est destinée à être utilisée avec le système PAPR de la série 3M™ Versaflo™ TR 800.
La batterie atteint 90% de charge en environ trois heures et demie et dispose d'un indicateur de niveau de charge pour une référence visuelle facile. Il est conçu pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives et comporte des pare-chocs jaunes pour aider à absorber les chocs.
Lorsqu'il est équipé d'une nouvelle batterie à sécurité intrinsèque (TR-830) et d'un nouveau filtre, l'ensemble PAPR TR-800 a une autonomie de 6 à 10 heures selon la configuration du système utilisé. L'autonomie du PAPR varie en fonction de l'âge de la batterie, de la charge du filtre, de la sélection du filtre ou de la cartouche et du réglage du débit d'air sélectionné par l'utilisateur. La batterie peut également fournir environ 750 équivalents de cycles de charge/décharge complets tout en conservant 80% de sa capacité d'origine, soit 2 fois la durée de vie des batteries standard non-IS Versaflo™ TR-630 et TR-632.
Certifications: Certifié ATEX, approuvé NIOSH.
Informations sur les accessoires: Accessoire TR-838 pour la fixation simple et sûre du type de batterie TR 830 à l'unité de soufflage TR 802E. L'outil de fixation de batterie est certifié ATEX et approuvé NIOSH. L'outil de fixation de batterie TR-838 (inclus) fixe mécaniquement la batterie à l'unité de soufflage pour aider à prévenir un retrait accidentel et réduire le risque d'étincelle lors de l'utilisation conformément à la norme EN 60079-11.