Ninhydrine réactif (includes buffer)
1
N° de catalogue HPLCN89001.
Fournisseur: VWR Chemicals
Ninhydrine réactif (includes buffer)
N° de catalogue HPLCN89001.
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 485-47-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- Numéro CAS:485-47-2
- Formule:C₉H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00003791
- Poids moléculaire:178.14 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1