Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides II, peqGOLD
Catalog # 13-6945-00
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 Tests
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini plus
- Refine target molecule:Plasmid
- Sample type:Bacteria
- Target molecule:Plasmid
- Désignation:Kit de miniprep de plasmides II
- Seq:01
- Taille de l'échantillon:3 - 15 ml
- Désignation:Plasmid Miniprep Kit II
Specifications
About this item
Il vous permet d'isoler jusqu’à 40 à 70 µg d'ADN plasmidique de haute qualité à partir de 15 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. Simplifié avec la technologie VWR® peqGold Mini Column II en trois étapes rapides : Lier, laver et éluer.
- Sûr, pas d'extractions de phénol/chloroforme
- Polyvalent, avec des formats de centrifugation et d'aspiration disponibles.
- ADN de haute qualité adapté à une large gamme d'applications en aval.
Delivery: Chaque kit comprend des colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, Solution I, Solution II, Solution III, tampon HBC, tampon de lavage ADN, RNase A et tampon d'élution.