ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™
Irritant
Corrosif
Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™
Référence X31087-2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Irritant
Corrosif
Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™
Référence X31087-2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance (color):
    complying
  • Appearance (form):
    complying
  • APHA:
    Max. 20
  • Assay:
    5.988 - 6.012 mol/l
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Densité:1,072 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
UN:1789
ADR:3,III
 :36.46 g/mol
 :GHS07
 :GHS05
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324