Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour analyse en GC capillaire, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:67-56-1
:
Formule:CH₃OH
Numéro MDL:MFCD00004595
:32.04 g/mol
Point d'ébullition:64…65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion:–98 °C
Densité:0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:11 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
:GHS08
:GHS02
Spécifications
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Autoignition Temperature:725 °F
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.90 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.10 %
- Dichloromethane (GC):Max. 10 µg/l
- Suitability for residue analysis:Max. 2 ng/l
- Pentachloroethane (GC):Max. 10 µg/l
- Organic impurities as toluene (GC-FID):Max. 1 µg/l
- Vapor Density:1.11 (vs air)
- Vapor Pressure:410 mmHg ( 50 °C)
- Refractive Index:n20/D 1.329 (lit.)