Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
261734-1L
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Explosion Limit:8 %
- Identity (IR):complying
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.02 %
- Absorbance at 400 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 260 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 240 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 230 nm:Max. 0.10
- Absorbance at 220 nm:Max. 0.30
- Absorbance at 210 nm:Max. 1.0
- Vapor Density:2.5 (vs air)
- Refractive Index:n20/D 1.363 (lit.)
:
:40…60 °C (1,013 hPa)
:0,65 g/cm³ (20 °C)
:–30 °C
:Température ambiante
:3295
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:64742-49-0
:64742-82-1
:MFCD00081849