ContactUsLinkComponent
Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Catalog # POLY-5C18-150A
Supplier:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Catalog # POLY-5C18-150A
Supplier:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Taille de pore:
    60 Å
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • End-capping:
    Oui
  • Surface area:
    350 m2/g
  • Charge de carbone:
    12%
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    C18
  • Matériau de remplissage:
    Silica
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Irregular silica phases for analytical applications.
  • pH stability: 2 to 8