Baret cap | Avantor
Baret cap
blanc
N° de catalogue HOIT114510_U
Baret cap
N° de catalogue HOIT114510_U
Baret cap
Baret cap
blanc
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This baret cap is made from polypropylene.
  • With Peak
Weight: Peak - 90 g/m², Cap - 35 g/m²
Colour: White.
Emballage: 100 pieces/bag; 10 bags/case.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    HOIT114510_U
  • Poids:
    35 g/m²