ContactUsLinkComponent
Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
N° de catalogue 15809-5G
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
N° de catalogue 15809-5G
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    5 g
  • Désignation:
    p-Toluamide
  • Point de fusion:
    159,1 °C
  • Précision:
    ± 0,3 °C
Spécifications
À propos de cet article
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.