Chloride standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Chloride in water, 10000 mg/l, 100 mL
N° de catalogue 06740-100ML
Fournisseur:   Merck
Chloride standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
N° de catalogue 06740-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Chloride standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Chloride in water, 10000 mg/l, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 104.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
 : This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10000 mg/l
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Chloride in water
Spécifications