ContactUsLinkComponent
Tin Standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Tin Standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Référence 63564-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Tin Standard for ICP-MS, TraceCERT®, Supelco®
Référence 63564-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃/tr. HF
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Etain
  • Symbole:
    Sn
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034