Ruthenium standard for AAS, analytical standard, Supelco®
Référence 84033-100ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:1 M HCl
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Ruthenium
- Symbole:Ru
Spécifications
À propos de cet article
Ruthenium standard solution may be used in the determination of ruthenium ions in uranium alloys using atomic absorption spectrophotometry.