ContactUsLinkComponent
Calcium standard for AAS, analytical standard, traceable to BAM, Supelco®
Calcium standard for AAS, analytical standard, traceable to BAM, Supelco®
Référence 21049-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Calcium standard for AAS, analytical standard, traceable to BAM, Supelco®
Référence 21049-100ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HCl
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Calcium
  • Symbole:
    Ca