Boron standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Référence 18822-100ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:<0.5% NH₄OH
- Cdt:100 mL
- Élement:Bore
- Symbole:B
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034