ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Catalog # 86188.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Catalog # 86188.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548