Cuivre (II) sulfate solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Référence 86183.290
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:159.61 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
Numéro CAS:7758-98-7
Formule:CuSO₄
Numéro MDL:MFCD00010981