ContactUsLinkComponent
Papanicolaou's solution 3c Polychromatic solution EA 65 utilisé en coloration nucléaire, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Papanicolaou's solution 3c Polychromatic solution EA 65 utilisé en coloration nucléaire, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.09270.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Papanicolaou's solution 3c Polychromatic solution EA 65 utilisé en coloration nucléaire, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.09270.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Info cdt:
    300 - 400 stainings/100 ml
Specifications
Specification Test Results
  • Suitability for microscopy (Vaginal smear):
    passes test
  • Nuclei:
    blue to dark violet
  • Cytoplasm:
    red
Specification Test Results
About this item
 :
Density:0.82 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:15 °C
UN:1170
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :1