HEMATOGNOST Fe® colorant pour histologie, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 1.12084.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Fibre case
- Cdt:4
- Seq:2596
- Info cdt:4 x 250 ml
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Potassium hexacyanoferrate II (Reagent 1):4.5 - 5.5 %
- Hydrochloric acid (Reagent 2):4.5 - 5.5 %
- Density (Reagent 3 d 20 °C/4 °C):1.040 - 1.060
- Suitability for microscopy:passes test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Température de stockage:Température ambiante
UN:3316
ADR:9,
:GHS05
:1