Organic reference standard, Terpinolene, analytical standard, Supelco®
N° de catalogue 43905-1ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mL
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:586-62-9
- Désignation:Terpinolene, ≥94% (GC)
- Point de fusion:184...185 °C(lit.)
- Formula:C₇H₈N₄O₂
- Température de stockage:−20°C
- Désignation:Terpinolene
- Forme:Neat