Organic reference standard, Farnesol, analytical standard, Supelco®
43348-1ML
: Merck
:
- Cdt:1 mL
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:4602-84-0
- Désignation:Farnesol, ≥95,0% (GC)
- Formula:C₁₅H₂₆O
- Température de stockage:2...8 °C
- Désignation:Farnesol
- Point d'ébullition:149 °C/4 mmHg (lit.)
- Forme:Neat