ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methylfuran, analytical standard, Supelco®
  39587-5ML
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Methylfuran, analytical standard, Supelco®
  39587-5ML
 :  Merck
 :  
  • Cdt:
    5 mL
  • Normes:
    Analytical standard
  • N ° CAS.:
    534-22-5
  • Désignation:
    2-Methylfuran, ≥99,0% (GC)
  • Seq:
    02
  • Formula:
    C₅H₆O
  • Désignation:
    2-Methylfuran
  • Point d'éclair:
    –22 °C
  • Point d'ébullition:
    63...66 °C (lit.)
  • Forme:
    Neat