0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons de turbidité
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
Référence 708-0006
Fournisseur:
Hach
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Calibration Cylinder Kit, for Models 1720 E, D and C
Référence 708-0006
Fournisseur:
Hach
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1 KIT
Turbidité:
4000 NTU
Désignation:
Stablcal® stabilized formazine standard
Seq:
10
Info cdt:
5×100 ml
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit