ContactUsLinkComponent
Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE
Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE
Référence COWIFT.8360
Fournisseur:  COWIE
undefined
Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE
Référence COWIFT.8360
Fournisseur:  COWIE
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Longueur:
    75 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Octahedral magnetic stirring bars.
  • Octahedral PTFE Stirrer Bar with champhered magnet core
  • 100% visual inspection using 4× magnification
Livraison: Supplied with a free of charge certificate of analysis confirming the Job Number, material batch number, date of manufacture and inspection criteria.