EPA 505/525 update pesticides mix A, certified reference material, Supelco®
Codice catalogo 47727-U
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentration:500 mug/mL each component in acetone
- Cdt:1
- Désignation:EPA 505/525 Update Pesticides Mix A
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:Certified reference material