ContactUsLinkComponent
EPA 552 halogenated acetic acids mix, certified reference material, Supelco®
EPA 552 halogenated acetic acids mix, certified reference material, Supelco®
N° de catalogue 48047.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
EPA 552 halogenated acetic acids mix, certified reference material, Supelco®
N° de catalogue 48047.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    2000 mug/mL each component in methyl tert-butyl ether
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    EPA 552 Halogenated Acetic Acids Mix
  • Type:
    Certified reference material