Semivolatile Acids Surrogate Spike Mix, certified reference material, Supelco®
N° de catalogue 47261.
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mug/mL each component in methanol
- Cdt:1
- Désignation:Semivolatile Acids Surrogate Spike Mix
- Type:Certified reference material