Poly(butylmethacrylate), analytical standard, for GPC
Référence 81475-250MG
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:250 mg
- Désignation:∼682000 Mn, Mw/Mn ~1,06
- Seq:39
- M-Clarity quality level:MQ100
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Attention: Limited shelf life, expiry date on the label.