GRIESS-ILOSVAY'S nitrite reagent pour la microbiologie, Millipore®
N° de catalogue 1.09023.0500
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 ml
- Seq:2725
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:clear, colourless to light pink
- Sensitivity test:passes test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1.03 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
UN:2790
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS05