Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution II réactif de coloration, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.11956.2500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Info cdt:Preparation Capacity 1250 - 5000 slides
Specifications
About this item
:
Density:1.01 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
:1