ContactUsLinkComponent
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Potassium
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Potassium
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Certificats
undefined
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Potassium
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Spécifications
  • Modèle:
    MANA931032
  • Plateforme:
    Turbidity-based test kits
  • Température de stockage:
    15...25 °C
  • Durée de conservation (mois):
    36
  • Poids:
    231,6 g (Including packaging)