ContactUsLinkComponent
protection respiratoire de test d'ajustement qualitatif
protection respiratoire de test d'ajustement qualitatif
N° de catalogue MMMAFT30
Fournisseur:  3M
undefined
protection respiratoire de test d'ajustement qualitatif
N° de catalogue MMMAFT30
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Désignation:
    Appareil de test d'ajustement qualitatif, amer
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Kit de test d'ajustement pour protections respiratoire.
Ce kit utilise une solution test de benzoate de dénatonium pour produire un goût très amer. Il peut être utilisé pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules.
Certifications: Répond aux critères de performance pour les tests d'ajustement des respirateurs en vertu de la norme OSHA actuelle pour la protection des respirateurs: 29 CFR 1910.134, Annexe A.
Livraison: Le kit comprend une cagoule, un collier, deux nébuliseurs, une solution de sensibilité au goût amer, une solution de test d'ajustement au goût amer et des instructions d'utilisation plastifiées.