Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Product Details & Documents
The Grant bio MSV-3500 is a versatile multi speed vortex mixer is designed for soft or intensive mixing of reagents in different size and type plastic tubes. It is designed for operation in life-science laboratories working in the fields of biochemistry, cell and molecular biology.
- Four types of interchangeable platforms
- Microprocessor control, LCD display
- Acceleration time to max speed: 15 seconds
Provides high maximum speed of platform rotation efficiently mixing microvolumes (less than 5 ml) of samples.
Widely used in intensive stirring of bacterial and yeast cells, extraction of metabolites and enzymes from cells and cell cultures, and various DNA operations such as deproteinisation of DNA/protein complexes and purification of low molecular weight DNA/RNA fragments in PCR diagnostics.
Informations de livraison: Platforms are sold separately or available as part of a kit (GRANMSV-3500 4P).
Spécifications
- Désignation:Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
- Capacité max.:0,2...50 ml
- Cat. No.:GRANMSV-3500
- Poids:2,6 kg
- Orbit:4 mm
- Alimentation:120 - 230 V
- Gamme de vitesse:300...3500 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:1800×1700×1450 mm
- Modèle:MSV-3500
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- GRANMSV-35004PMSV-3500 with four additional accessory platformsMSV-3500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1 020.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- GRANSV-10/10Platform for 10×10 ml (12 mm) tubesMSV-3500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68.40 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- GRANSV-4/30Platform for 4×50 ml (30 mm) tubesMSV-3500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68.40 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- GRANSV-8/15Platform for 8×15 ml (16 mm) tubesMSV-3500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68.40 SFr.
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..