Digital microscope, Panthera DL
Digital microscope, Panthera DL
Panthera DL, Binocular, 4×, 10×, 40×, 100× (i)
N° de catalogue MOTI1100403300061
Fournisseur:   MOTIC
Digital microscope, Panthera DL
N° de catalogue MOTI1100403300061
Fournisseur:  MOTIC
Digital microscope, Panthera DL
Digital microscope, Panthera DL
Panthera DL, Binocular, 4×, 10×, 40×, 100× (i)
Prix
SFr. 3’680.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This upright digital microscope features an integrated 4 MP WiFi camera that enables users to view and capture their images on an independent tablet using the free MotiConnect App.
  • Widefield high eyepoint eyepieces with diopter adjustment on both eyepieces and rubber eyecups
  • Reversed coded quintuple nosepiece with Motic LightTracer (Intelligent Light Management)
  • CCIS® Plan achromatic objectives UC PL (4×, 10×, 40× S, 100× S-Oil)
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Compact mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control and sample holder
  • Köhler illumination with LED (3 W) and halogen (6 V/30 W) interchangeable illuminator
Motic LightTracer: A combination of a coded nosepiece and a digital light intensity knob for a digital illumination control. It memorises light intensity for each objective so that users don’t have to adjust it again.
Live display mode / Wi-Fi Live display – 1920×1080 pixels (Full HD)
Live display mode Ethernet Data transfer – 1920×1080 pixels (Full HD)
Informations de livraison: Supplied ready-to-use with eyepieces, objectives, power cord, blue filter, immersion oil (5 ml), allen hexagonal key, vinyl dust cover, HAL bulb and LED module, Motic Images Plus 3.0 software for Windows, OSX and Linux, MotiConnect App for iOS and Android, and calibration slide.
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Modèle:
    Panthera DL
  • Type:
    Binocular
  • Poids:
    8,8 kg
  • L×P×H:
    282×210×394 mm
  • Condenseur:
    Abbe N.A. 0.90, focusable, with iris diaphragm and slot
  • Sortie:
    Ethernet and Wi-Fi (2,4 GHz & 5 GHz)
  • Caméra:
    4 MP
  • Tourelle:
    5 positions inversées
  • Résolution:
    1920×1080
  • Tête:
    Inclinaison de 25°, rotation à 360°
  • Cat. No.:
    MOTI1100403300061
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/22 mm
  • Éclairage:
    Köhler (LED 3 W and halogen 6 V/30 W), interchangeable
  • Logiciel:
    Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux, MotiConnect App for iOS and Android
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Platine:
    185×145 mm (75×50 mm movement)
  • Exigence électrique:
    100 - 240 V
  • Objectifs:
    Plan achromatiques Infinity - 4×, 10×, 40× (rétractable), 100× (rétractable, huile à immersion)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1946
    Adaptateur de caméra à monture 0,35×C pour capteurs à puce ¹/₃"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 268.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001900631
    Condenseur achromatique basculant ON. 0,90/0,13 avec diaphragme à iris
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001101131
    Condenser d'Abbe ON. 0,90 avec diaphragme à iris et insert pour coulisseau
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101011400041
    Module LED pour couleur basse température, 3500 °K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101000300442
    Oculaire photo (à utiliser avec un adaptateur photo), 2,5×
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 167.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001300011
    Huile à immersion, 5 ml
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 12.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101011400051
    Module LED pour couleur haute température, 5500 °K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1201
    Polariseur additionnel simple
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 49.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001100531
    Coulisseau de phase 3 positions pour Ph1, Ph2, BF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101000300836
    Télescope de centrage pour contraste de phase
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 180.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1457
    Coulisseau à fond noir (4×~40×)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 95.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001401841
    Réticule avec 100 divisions en 10 mm (Ø 25 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001100401
    Coulisseau de phase Ph3 (100x)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 85.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1458
    Condenseur contraste de phase tourelle cinq positions (BF, DF, φ1, φ2, φ3)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 586.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001100391
    Coulisseau de phase, Ph2, 20× et 40×
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 85.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101011400031
    Analyseur simple
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 61.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001901931
    Photo adapter (requires the photo eyepiece below)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 171.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001401871
    Réticule avec pointeur (Ø: 25 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1945
    Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001400141
    Reticle with crosshair (Ø 25 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MOTI1101001401861
    Réticule avec double échelle croisée, 100 divisions en 10 mm (Ø 25 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.60