Potassium dichromate 1/6 M K2Cr2O7 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Glass bottle, 1 L
N° de catalogue 34271-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Potassium dichromate 1/6 M K2Cr2O7 (1N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 34271-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS: 7778-50-9
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7778-50-9
- Formule:K₂Cr₂O₇
- Numéro MDL:MFCD00011367
- Poids moléculaire:294.18 g/mol
- Point d'ébullition:100 °C (1,013 hPa)
- Densité:1,030 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:3287
- ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.999 - 1.001
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L