Heptane (mélange d'isomères) ≥99.8%, TraceSELECT™ pour analyse de traces inorganiques, Riedel-de Haën™
Catalog # 01379-1L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.005 %
- Silver (Ag):Max. 0.5 ppb
- Aluminium (Al):Max. 1 ppb
- Arsenic (As):Max. 1 ppb
- Gold (Au):Max. 0.5 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.5 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.5 ppb
- Calcium (Ca):Max. 20 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.5 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 1 ppb
- Iron (Fe):Max. 1 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Germanium (Ge):Max. 0.5 ppb
- Mercury (Hg):Max. 1 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Iridium (Ir):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 1 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 100 ppb
- Nickel (Ni):Max. 1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.5 ppb
- Palladium (Pd):Max. 0.5 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.5 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.5 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 0.5 ppb
- Zinc (Zn):Max. 1 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Refractive Index:n20/D 1.387 (lit.)
Specification Test Results
About this item
:
Boiling Pt:98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Density:0,69 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt:–4 °C
ADR:3,II
:100.2 g/mol
EINECS:205-563-8
UN:1206
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:142-82-5
Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL Number:MFCD00009544