QUANTOFIX® Test Strips, Glucose
Product Details & Documents
Les bandelettes de test QUANTOFIX® répondent à toutes les exigences d’un test rapide moderne. La couleur du tampon réactif change en fonction de la concentration de l’analyte dans l’échantillon. L’évaluation se fait généralement visuellement par comparaison de la couleur de réaction avec une échelle de couleurs à plusieurs niveaux. Les bandelettes de test sont prévues pour un usage unique, l’entretien ou l’étalonnage ne sont pas nécessaires.
Results within seconds: Just dip, wait and read against multi-stage colour scale
- Always ready to use: No accessories necessary for evaluation
- Safe results: Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
These test strips allow the quick and easy determination of glucose in solutions. The easy dip-and-read-procedure provides reliable results in less than 30 seconds. There is absolutely no training required.
Glucose is an important part of many foods and beverages and hence it's determination is important in the respective industries. The test is specially suited for the potato industry, to provide quick and easy quality control procedures at the initial deliveries. Additionally, the glucose content in potatoes is an important quality criterion during storage, as the glucose content increases during long storage or at high temperatures, leading to loss of quality, discolorations and unpleasent taste. These test strips are the ideal solution to test for glucose in solution or vegetables quickly and accurately. The test can also be run on the QUANTOFIX® Relax.
Certifications:
Informations de livraison:
Emballage:
Documents
Certificates
Search by Lot NumberDip and Read Tests, Rapid Tests.pdf
Détails supplémentaires sur le produit
Specifications
Specifications
- Méthode chimique:Réaction enzymatique/redox (spécifique au glucose)
- Cdt:100 Tests
- Désignation:QUANTOFIX® glucose
- Dimensions:40×40×120 mm (packaging)
- Tests par set:100 Tests
- Plage de mesure:0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000 - mg/L - Glucose; 50 - 2000 - mg/L - Glucose
- Paramètre:Tous les réactifs inclus
- Cat. No.:MANA91348
- Durée de conservation (mois):30 (depuis la production)
- Poids:42,3 g
- Contenu:100 bandelettes réactives dans un tube, notice d'utilisation
- Instrument:QUANTOFIX Relax
- Plateforme:Semi-quantitative test strips
- Method:Glucose - Enzymatique (jaune → bleu-vert)
- Conformités:Aucune matière dangereuse