Papier test, chlore
Papier test, chlore
Test de chlore, rouleau, 10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂, Réaction colorée avec l'iodure de potassium/amidon, 63×17×63 mm (package), 1 piece(s), 1
Catalog # MANA90709
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
Papier test, chlore
Catalog # MANA90709
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
CAS Number:  
Papier test, chlore
Papier test, chlore
Test de chlore, rouleau, 10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂, Réaction colorée avec l'iodure de potassium/amidon, 63×17×63 mm (package), 1 piece(s), 1
CAS Number:  
Price
SFr. 14.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le papier blanc devient bleu foncé en présence de Cl2. Le test est particulièrement adapté aux applications à gamme élevée dans les solutions désinfectantes utilisées, par exemple, dans l’industrie alimentaire et des boissons ainsi que dans les élevages.
  • Stable à long terme et protégé des influences extérieures grâce à son emballage plastique.
  • Aucun accessoire requis - toujours prêt à l'emploi.
  • Détermination rapide et facile du chlore.
Réaction colorée : Blanc à bleu foncé
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Specifications
Specifications
  • Méthode chimique:
    Réaction colorée avec l'iodure de potassium/amidon
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Test de chlore, rouleau
  • Dimensions:
    63×17×63 mm (package)
  • Tests par set:
    1 piece(s)
  • Plage de mesure:
    10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂
  • Cat. No.:
    MANA90709
  • Durée de conservation (mois):
    24 (depuis la production)
  • Poids:
    26,47 g
  • Contenu:
    1 rouleau, longueur 5 m et largeur 10 mm
  • L×P×H:
    10 mm (net)
  • Instrument:
    Non
  • Plateforme:
    Semi-quantitative test strips
  • Conformités:
    Non certifié CE et aucun produit dangereux