ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalon de conductivité 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence 60131-500ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Étalon de conductivité 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Référence 60131-500ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Étalon de conductivité 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl)