ContactUsLinkComponent
Iode 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 solution volumétrique
Iode 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 solution volumétrique
N° de catalogue APPC182915.1612
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Iode 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 solution volumétrique
N° de catalogue APPC182915.1612
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer at 20°C:
    0.999 - 1.001
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :253.81 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7553-56-2
Formule:I₂
Numéro MDL:MFCD00011355