0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Dioxin and Furans in Soil, (CRM), Supelco®
Dioxin and Furans in Soil, (CRM), Supelco®
Catalog # SQC016-10G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Expand image
Dioxin and Furans in Soil, (CRM), Supelco®
Catalog # SQC016-10G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
Cdt:
10 g
Désignation:
Dioxin and Furans in Soil
Type:
Certified reference material
Technische Daten
Über diesen Artikel
Product Details
Product Details