0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
VOC calibration verification, (CRM), Supelco®
VOC calibration verification, (CRM), Supelco®
VOC calibration verification, (CRM), Supelco®
N° de catalogue SK013-5X20ML
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Agrandir l'image
VOC calibration verification, (CRM), Supelco®
N° de catalogue SK013-5X20ML
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
5
Désignation:
VOC Calibration Verification
Type:
Certified reference material
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit