0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Nonionic surfactants, (CRM), Supelco®
Nonionic surfactants, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1197-20ML
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Nonionic surfactants, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1197-20ML
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Cdt:
20 mL
Désignation:
Nonionic Surfactants
Type:
Certified reference material
Specifications
About this item
Product Details
Product Details