0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Minerals, (CRM), Supelco®
Minerals, (CRM), Supelco®
Minerals, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1041-1KT
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Minerals, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1041-1KT
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 KIT
Désignation:
Minerals
Type:
Certified reference material
Specifications
About this item
Product Details
Product Details