0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Trace metals - paint chips, (CRM), Supelco®
Trace metals - paint chips, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM013-50G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Expand image
Trace metals - paint chips, (CRM), Supelco®
Catalog # CRM013-50G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
Cdt:
50 g
Désignation:
Trace Metals - Paint Chips
Info cdt:
Pkg of 50 g
Type:
Certified reference material
Technische Daten
Über diesen Artikel
Product Details
Product Details