SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
PAH - Sediment 1, (CRM), Supelco®
PAH - Sediment 1, (CRM), Supelco®
N° de catalogue CRM104-50G
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Agrandir l'image
PAH - Sediment 1, (CRM), Supelco®
N° de catalogue CRM104-50G
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
50 g
Désignation:
PAH - Sediment 1
Info cdt:
Pkg of 50 g
Type:
Certified reference material
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit